L-049
Loprazolam solution
1 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentración
1 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (90:10) (v/v))
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(CC1)CCN1/C=C2N=C3CN=C(C4=CC=CC=C4Cl)C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5N3C\2=O
InChI
1S/C23H21ClN6O3.CH4O3S/c1-27-8-10-28(11-9-27)14-19-23(31)29-20-7-6-15(30(32)33)12-17(20)22(25-13-21(29)26-19)16-4-2-3-5-18(16)24;1-5(2,3)4/h2-7,12,14H,8-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-14+;
Clave InChI
DDSDPQHQLNAGLJ-UGAWPWHASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)