Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H25N3O.2CH4O3S/c1-12(11-13-7-3-2-4-8-13)18-15(19)14(17)9-5-6-10-16;2*1-5(2,3)4/h2-4,7-8,12,14H,5-6,9-11,16-17H2,1H3,(H,18,19);2*1H3,(H,2,3,4)/t12-,14-;;/m0../s1/i5D2,6D2;;
InChI key
CETWSOHVEGTIBR-DIDVIBMPSA-N
General description
Legal Information
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Indicaciones de precaución
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?