L-021
Lorazepam glucuronide solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2N=C(c3ccccc3Cl)c4cc(Cl)ccc4NC2=O)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C21H18Cl2N2O8/c22-8-5-6-12-10(7-8)13(9-3-1-2-4-11(9)23)25-19(18(29)24-12)33-21-16(28)14(26)15(27)17(32-21)20(30)31/h1-7,14-17,19,21,26-28H,(H,24,29)(H,30,31)/t14-,15-,16+,17-,19?,21-/m0/s1
Clave InChI
IWOJSSFCRQKNKN-IFBJMGMISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.