Merck
H-177
Supelco
3-Hydroxybutyric Acid sodium salt solution
1 mg/mL in methanol (as free carboxylate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
β-Hydroxybutyric acid sodium salt, Sodium 3-hydroxybutyrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7O3 · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
126.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
descripción
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol (as free carboxylate)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CC(O)C
Clave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)