Merck
H-091
Supelco
(+\-)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-D3 (ring-D3) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
VMA-D3 solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7D3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
201.19
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
O(C)c1c(c(c(c(c1[2H])C(O)C(=O)O)[2H])[2H])O
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D
Clave InChI
CGQCWMIAEPEHNQ-NRUYWUNFSA-N
Descripción general
A stable labeled internal standard suitable for monitoring Vanilmandelic acid levels in LC/MS applications such as endocrinology and clinical and diagnostic testing. Vanilmandelic acid, or VMA, is a urinary metabolite of the catecholamines epinephrine and norepinephrine.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)