Merck
G-007S
Supelco
Gabapentin solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Gabapentin solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin®, or Gabarone®, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and chronic neuropathic pain. This certified Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use in GC/MS or LC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology and pain prescription monitoring to urine drug testing.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)