Saltar a
F-019
(±)-2-Fluoroamphetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12FN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
189.66
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C)CC1=CC=CC=C1F.Cl
InChI
1S/C9H12FN.ClH/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H
InChI key
RAKLYDJAHZCJMS-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Spiking Solution® is suitable for GC/MS or LC/MS testing applications involving 2-fluoroamphetamine in clinical toxicology, forensic analysis or urine drug testing. 2-Fluoroamphetamine, or 2-FA, is a stimulant and fluoro analog of amphetamine. Abuse of this club/designer drug has been reported throughout the US and Europe.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)