ERT-107S
2,4,6-Trinitrotoluene solution
10 mg/mL in acetonitrile, ampule of 5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
TNT
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
10 mg/mL in acetonitrile
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
Clave InChI
SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)