E-025
(1S,2R)-(+)-Ephedrine-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](C)NC([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1/i2D3;
Clave InChI
BALXUFOVQVENIU-GJMMVNDCSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)