E-006
EDDP perchlorate
ampule of 10 mg, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
EDDP perchlorate, 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
solid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 10 mg
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)