Merck
D-919
Supelco
N-Desmethylflunitrazepam solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10FN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
299.26
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C15H10FN3O3/c16-10-3-1-2-9(6-10)15-12-7-11(19(21)22)4-5-13(12)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
Clave InChI
GAFGVIXGAAPSTO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls of N-desmethylflunitrazepam for LC/MS or GC/MS testing methods. N-Desmethylflunitrazepam, also known as norflunitrazepam, is a major urinary metabolite of flunitrazepam. Flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine marketed under the trade name Rohypnol as a hypnotic, sedative, anticonvulsant and skeletal muscle relaxant.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)