Merck
D-105
Supelco
11-Deoxycorticosterone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O3
Número de CAS:
Peso molecular:
330.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC(=O)[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
Descripción general
11-Deoxycorticosterone is a steroid hormone produced in the adrenal glands that acts as a precursor for the hormone aldosterone. Levels of 11-deoxycorticosterone are measured by LC-MS/MS to aid in diagnosing disorders of steroid synthesis, such as 11-hydroxylase deficiency and glucocorticoid responsive hyperaldosteronism. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material inlinearity standards, calibrators, and controls for numerous LC-MS/MS applications in endocrinology, clinical chemistry, and neonatal screening.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)