D-034
Dextrorphan tartrate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1
Clave InChI
RWTWIZDKEIWLKQ-XCPWPWHNSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)