Merck
C-261
Supelco
Crotonaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinónimos:
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
vial of 100 mg
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
mp
192-195 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Clave InChI
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)