Merck
C-257
Supelco
11-Hydroxy cannabinol (11-OH-CBN) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26O3
Número de CAS:
Peso molecular:
326.43
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCCCCC1=CC2=C(C3=CC(CO)=CC=C3C(C)(C)O2)C(O)=C1
Clave InChI
YDKZOUNVEIGJPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
11-Hydroxy cannabinol (11-OH-CBN), is a metabolite of CBN found in urine or blood of cannabis users. This certified reference solution is suitable as starting materials in the preparation of calibrators and controls for THC testing by GC/MS or LC/MS in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)