Merck
C-233
Supelco
Clorazepate-13C6 dipotassium solution
100 μg/mL in methanol ((as clorazepate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C1013C6H11ClK2N2O4
Peso molecular:
414.88
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol ((as clorazepate))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of clorazepate by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Clorazepate dipotassium is a long-acting benzodiazepine with anxiolytic, anticonvulsant, sedative and hypnotic properties. Clorazepate dipotassium, marketed under the brand name Tranxene, is a prodrug for nordiazepam, which is produced as an active metabolite.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)