Merck
C-164
Supelco
Creatinine solution
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
113.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Clave InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Creatinine is excreted at fairly constant rates in the absence of renal disease and commonly used as benchmark in urinary biomarker analysis. Serum creatinine levels are useful indicators of renal function and have been implicated in diabetes, cardiovascular and circulatory diseases. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in creatine LC/MS or GC/MS testing methods for clinical diagnostic, urine drug testing or forensic analysis applications.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)