Merck
C-155
Supelco
(±)-Cathinone-D5 HCl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6D5NO · HCl
Peso molecular:
190.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(N)C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O.[H]Cl
InChI
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
Clave InChI
HPZCAKYHISJOIK-CERKJNTMSA-N
Descripción general
An internal standard suitable for quantification of cathinone in novel psychoactive substance (NPS) testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology. Cathinone, or benzoylethanamine, is a psychoactive alkaloid found in the Khat (Catha edulis) plant. Cathinone is the keto analog of cathine and exerts strong stimulant effects.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)