Merck
A-902
Supelco
Alprazolam-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H8D5N4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
313.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCc3nnc(C)n3-c4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C17H13ClN4/c1-11-20-21-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)22(11)16/h2-9H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
VREFGVBLTWBCJP-VIQYUKPQSA-N
Descripción general
An internal standard suitable for alprazolam testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis. Marketed under the trade name Xanax®, alprazolam is a benzodiazepine drug used for the medical treatment of anxiety and panic disorders, including generalized or social anxiety disorder.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)