Merck
A-098
Supelco
7-Aminonimetazepam solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
265.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C16H15N3O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10,17H2,1H3
Clave InChI
OALPQSAJOMDTDB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
7-Aminonimetazepam is the primary urinary metabolite of nimetazepam, marketed as the benzodiazepine drug Erimin for the treatment of short-term severe insomnia or stress. Certified Spiking Solutions® are suitable for LC/MS or GC/MS applications in forensic testing, clinical toxicology, or urine drug monitoring of nimetazepam use.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)