LM4114
Avanti
27-hydroxycholesterol (D6)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
cholest-5-ene-3β,27-diol(d6)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM4114-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C(O)([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,17D2,18D
Clave InChI
FYHRJWMENCALJY-CDBHVEDQSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)