900408P
Avanti
pacFA-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 900408P, powder
Sinónimos:
1-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x10 mg (900408P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (900408P-1mg))
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (900408P-5mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900408P
tipo de lípido
click reagents
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)=O
Clave InChI
MZZDOXWHMLEPLR-FZMBPTIQSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)