900230P
Avanti
Undecaprenol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43-Undecamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42-tetratetracontaundecaen-1-ol (ACI), Betulaundecaprenol
About This Item
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (900230P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)