Merck
900151P
Avanti
CoQ8
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Coenzyme Q8 (E. coli)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 293,00
US$ 293,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 293,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 293,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (900151P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C(OC)=C(OC)C(C(C)=C1C/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O
InChI
1S/C49H74O4/c1-36(2)20-13-21-37(3)22-14-23-38(4)24-15-25-39(5)26-16-27-40(6)28-17-29-41(7)30-18-31-42(8)32-19-33-43(9)34-35-45-44(10)46(50)48(52-11)49(53-12)47(45)51/h20,22,24,26,28,30,32,34H,13-19,21,23,25,27,29,31,33,35H2,1-12H3/b37-22+,38-24+,39-26+,40-28+,41-30+,42-32+,43-34+
Clave InChI
ICFIZJQGJAJRSU-SGHXUWJISA-N
Descripción general
Coenzyme Q (CoQ) is a natural compound, which is broadly distributed in living organisms. It is a constituent of the electron transfer system. CoQ contains a benzoquinone moiety and an isoprenoid side chain.[1]
Aplicación
CoQ8 has been used as a ligand to activate peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR).[2]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900151P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Production of coenzymeQ10 by recombinant E. coli harboring the decaprenyl diphosphate synthase gene from Sinorhizobium meliloti
Seo MJ, et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 16(6), 933-938 (2006)
Idebenone and coenzyme Q10 are novel PPAR alpha gamma ligands, with potential for treatment of fatty liver diseases
Tiefenbach J, et al.
Disease models & mechanisms, 11(9), dmm034801-dmm034801 (2018)