900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
Sinónimos:
Prostaglandin E1-d9
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Clave InChI
GMVPRGQOIOIIMI-XRKMKCTBSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)