880620P
Avanti
18:0 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880620P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 200 mg (880620P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880620P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880620P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Clave InChI
QAVSYMFTABOITA-CQZUBJGASA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)