880342P
Avanti
16:0-16:0(acrylate) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-[16-(acryloyloxy)palmitoyl]-sn-glycero-3-phosphorylcholine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (880342P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCOC(C=C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO10P/c1-6-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-30-33-42(46)51-38-40(39-53-55(48,49)52-37-35-44(3,4)5)54-43(47)34-31-28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-29-32-36-50-41(45)7-2/h7,40H,2,6,8-39H2,1,3-5H3/t40-/m1/s1
Clave InChI
RSMUYMLRJLXQQK-RRHRGVEJSA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)