880270P
Avanti
C8 PEG5000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270P, powder
Sinónimos:
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)5000]}
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (880270P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)