Merck
880147P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C170H289N47O48
Peso molecular:
3759.40
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (880147P-10MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Drug Delivery
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)