878124C
Avanti
C16-22:6 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878124C
Sinónimos:
1-O-hexadecyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (878124C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 878124C
concentración
5 mg/mL (878124C-5mg)
tipo de lípido
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C46H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-46(48)54-45(44-53-55(49,50)52-42-40-47(3,4)5)43-51-41-38-36-34-32-30-28-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,27,29,33,35,45H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26,28,30-32,34,36-44H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,29-27-,35-33-/t45-/m1/s1
Clave InChI
QQQQNYAHSSIZBU-HIQXTUQZSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)