870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Hexadec-15-ynoyl L-carnitine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
Clave InChI
RTWQBTSPNOLHMY-OAQYLSRUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)