Merck
870740P
Avanti
16:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870740P, powder
Sinónimos:
hexadecyl Coenzyme A (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 567,00
US$ 567,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 567,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H77N10O16P3S
Número de CAS:
Peso molecular:
1043.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 567,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870740P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870740P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H68N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-64-22-20-39-28(45)18-19-40-35(48)32(47)37(2,3)24-57-63(54,55)60-62(52,53)56-23-27-31(59-61(49,50)51)30(46)36(58-27)44-26-43-29-33(38)41-25-42-34(29)44;;;/h25-27,30-32,36,46-47H,4-24H2,1-3H3,
Clave InChI
XESJXIGUEOLPCN-PJGFIIEVSA-N
Descripción general
16:0 Ether Coenzyme A, also known as hexadecyl-CoA, is a thioether analog of palmitoyl-CoA. It has an ability to inhibit adipose triglyceride lipase (ATGL).[1]
Aplicación
16:0 Ether Coenzyme A has been used as an inhibitor of adipose triglyceride lipase (ATGL).[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870740P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Harald M Nagy et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(4), 588-594 (2014-01-21)
Adipose triglyceride lipase (ATGL) is required for efficient mobilization of triglyceride (TG) stores in adipose tissue and non-adipose tissues. Therefore, ATGL strongly determines the availability of fatty acids for metabolic reactions. ATGL activity is regulated by a complex network of