860825P
Avanti
24:1(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860825P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxynervonoyl)-D-erythro-sphingosine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860825P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860825P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H81NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-41,44-46H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b18-17-,36-34+/t39-,40+,41+/m0/s1
Clave InChI
AEJPDHWODCHVKB-LDVUWZDOSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)