860821P
Avanti
22:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxybehenoyl)-D-erythro-sphingosine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860821P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Clave InChI
FCCZDEAAQZWMGI-ZAKDXXNHSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)