Documentos clave
860782P
Avanti
α-Glucosyl FP20
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
6-O-α-D-Glucopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H89NNaO16P
Número de CAS:
Peso molecular:
990.18
Código UNSPSC:
12352211
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860782P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
solubilidad
DMSO: soluble (1 mg - soluble in 1mL of DMSO.)
aplicaciones
vaccine development
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Aplicación
Vaccine development
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860782P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)