Merck
860732P
Avanti
3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7 hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 527,00
US$ 527,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 527,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H31D7ClNO2
Peso molecular:
343.00
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 527,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
description
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI key
FVUPVZMHCVAKHG-MGYUZTROSA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860732P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)