860633P
Avanti
C6 Dihydroceramide (d18:0/6:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860633P, powder
Sinónimos:
N-hexanoyl-D-erythro-sphinganine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860633P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860633P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
Clave InChI
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)