Merck
860373P
Avanti
18:0 PE-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860373P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.410,00
US$ 1.410,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.410,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H12NO8PD70
Número de CAS:
Peso molecular:
818.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
US$ 1.410,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860373P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860373P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
Descripción general
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (18:0 PE-d70) is a deuterated phosphoethanolamine (PE) in which 70 protons of distearoyl are replaced.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Aplicación
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (18:0 PE-d70) has been used in the preparation of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE) bilayers to determine the pressure dependence of DSPE flip-flop.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860373P-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Timothy C Anglin et al.
Biochemistry, 48(43), 10220-10234 (2009-09-15)
In order to better characterize the dependence of lipid flip-flop rate and thermodynamics on the nature of the lipid headgroup, we have studied the kinetics of flip-flop for single-lipid and mixed-lipid bilayers consisting of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE) as