857400P
Avanti
C6-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexane-urea-sphingosine, powder
Sinónimos:
D-erythro-C6-urea-ceramide
About This Item
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857400P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857400P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)