857393P
Avanti
THI
2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, powder
Sinónimos:
2-acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole; 2-acetyl-4(5)-tetrahydroxybutyl imidazole; 2-ATHBI
Seleccione un Tamaño
US$ 315,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 315,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
>98% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857393P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857393P
tipo de lípido
sphingolipids
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[nH]1c(ncc1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)