Merck
852464P
Avanti
C16(Plasm) LPC
1-(1Z-hexadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-O-1’-(Z)-hexadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(O-16:1(1Z)/0:0); PC(16:0p/0:0); 110693
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 679,00
US$ 679,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 679,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H50 NO6 P
Número de CAS:
Peso molecular:
479.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 679,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (852464P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 852464P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852464P-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)