850406P
Avanti
4ME 16:0 PA
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinónimos:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (850406P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850406P
tipo de lípido
omega FAs
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
Clave InChI
NEIUEUKNXXGRQS-BPBIDKDCSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)