Merck
850143P
Avanti
18:0 PI
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); DSPI; PI(18:0/18:0); 110658
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 174,00
500 μG
US$ 695,00
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 174,00
500 μG
US$ 695,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H90NO13P
Número de CAS:
Peso molecular:
884.17
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850143P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850143P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850143P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
Clave InChI
SKBQHGUQGNEBST-GJCFFWOHSA-N
Descripción general
Inositol phospholipid species are membrane-bound signaling molecules that have been implicated in almost all aspects of cellular physiology, including cellular growth, metabolism, proliferation, and survival.
The headgroup of phosphatidylinositol (PI) carries inositol.[1]
Aplicación
18:0 PI (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol) may be used as a phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylinositol (PI) using ESI-MS/MS analysis.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylinositol (PI) has the ability to maintain protein stability.[1]
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850143P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850143P-500ug)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lipid-Protein Interactions in Membranes
The Membranes of Cells, 291-334 (2016)
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e (2016)
Jung Yong Eum et al.
Journal of chromatography. A, 460849-460849 (2020-01-14)
Aging refers to the intracellular accumulation of reactive oxygen species that damages proteins, DNA, and lipids. As alterations in lipid metabolism may trigger metabolic disorders and the onset of metabolic diseases, changes in lipid profiles can be closely related to