840432P
Avanti
06:0 PG
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinónimos:
1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(6:0/6:0)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (840432P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840432P-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840432P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCC)COC(=O)CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C18H35O10P.Na/c1-3-5-7-9-17(21)25-13-16(28-18(22)10-8-6-4-2)14-27-29(23,24)26-12-15(20)11-19;/h15-16,19-20H,3-14H2,1-2H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/t15?,16-;/m1./s1
Clave InChI
URXZWMWYOKBMMW-NPSJIHRQSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)