Merck
810890C
Avanti
Fluorescent DOTAP
1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), chloroform
Sinónimos:
18:1-06:0 NBD DOTAP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H60ClN5O7
Número de CAS:
Peso molecular:
710.34
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810890C-50ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810890C
concentración
0.05 mg/mL (810890C-50ug)
tipo de lípido
transfection
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
Descripción general
N-(1-(2,3-dioleoyloxy)propyl)-N,N,N-trimethylammonium (DOTAP) is a cationic lipid, which acts as a transfection agent. It forms strong complexes with DNA and aids the cellular delivery of RNA and DNA.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810890C-50ug)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Neurons: Methods and Applications for the Cell Biologist (2003)
Phospholipid-cationic lipid interactions: influences on membrane and vesicle properties
Campbell RB, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1512(1), 27-39 (2001)