Documentos clave
810136P
Avanti
Acyl 06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810136P, powder
Sinónimos:
1-acyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H60N5O11P
Número de CAS:
Peso molecular:
745.84
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810136P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810136P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810136P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)