792747P
Avanti
24(S/R) 25-epoxylanosterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
24(S/R),25-epoxylanost-8(9)-en-3β-ol
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)