Documentos clave
792524C
Avanti
16:0-20:4 PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 459,00
US$ 459,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 459,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H80NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
782.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 459,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
5 mg/mL in chloroform
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC[N+](C)(C)C
Clave InChI
PUDHBQQGURLBGJ-IVFHWKNFSA-N
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792524C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)