700323P
Avanti
Cholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3α, 7α, 12α -trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)