700289P
Avanti
Apocholic acid (Delta 14 isomer)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-Chol-14-enoic acid-3α,12α-diol
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12[C@@H](O)C[C@@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC4)([H])C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clave InChI
GOFALKRKFDZKRN-GZBFLXNFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)